Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pendimethalin |
| CAS | 40487-42-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Fórmula lineal | C13H19N3O4 |
| Beilstein | 2157711 |
| Color | Amarillo Naranja |
| Punto de fusión | 57°C |
| Sinónimo | N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine |
| Peso molecular (g/mol) | 281.31 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |