Learn More
Pendimetalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pendimethalin |
| CAS | 40487-42-1 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N3 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine, 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(1-ethylpropyl)aniline, 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(1'-ethylpropyl)aniline, AC 92553, Accotab, Activus EC, Acumen, Gogosan, Herbadox, Most Micro, N-(1-Ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine, N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline, OWC, Ornamental Weedgrass Control, Panida, Panida 330EC, Pendimax, Pendimethalin, Pendimethaline, Pendulum, Penoxalin, Penoxaline, Phenoxalin, Prowl, Prowl 3.3, Prowl 400, SWGC, Southern Weed Grass Control, Stomp, Stomp 330, Stomp 330D, Stomp 330E, Stomp 330EC, Benzenamine','N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(CC)Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimetil-2,6-dinitro-N-pentan-3-ilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 281.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1376 |