Learn More
Pendimetalina 1000 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320249 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320249 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15930000TO1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pendimethalin
CAS 40487-42-1
Nombres de analitos o componentes Pendimethalin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H19 N3 O4
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pendimethalin
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3
SMILES CCC(CC)Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3,4-dimetil-2,6-dinitro-N-pentan-3-ilanilina
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 281.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1376 g/mol