accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3NHNOOOOH3CCH3

CAS RN 39562-70-4

IUPAC Nombre: 3-ethyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Sinónimos: nitrendipine
Peso molecular (g/mol): 360.37
Fórmula molecular: C18H20N2O6
InChi Key: PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
Peso molecular (g/mol) 
  • (11)
  • (4)
Cantidad 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
  • (5)
Forma física 
  • (3)
  • (5)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (11)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)