Learn More
Nitrendipine, R&D Systems™
Código de producto. 18752724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752724 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18752724 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0601/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker. Induces autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Fórmula molecular C18H20N2O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin
Clave InChI PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C
Nombre IUPAC 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Peso molecular (g/mol) 360.366
PubChem CID 4507
ChEBI CHEBI:7582
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.37
Porcentaje de pureza >99%