Learn More
Nitrendipino, LoGiCal
Código de producto. 30463375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463375 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463375 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0092.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Nombres de analitos o componentes Nitrendipine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H20 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nitrendipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, BAY-e 5009, Bayotensin, Baypress, Bylotensin, Deiten, Nidrel, Nitrendipin, Nitrepin, (+/-)-BAY E 5009, (+/-)-Nitrendipine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
Nombre IUPAC 5-O-etil 3-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 360.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,1321 g/mol