Learn More
Nitrendipina, Mikromol™
Código de producto. 17949639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949639 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17949639 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0092.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrendipina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Nombres de analitos o componentes Nitrendipine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H20 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nitrendipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, BAY-e 5009, Bayotensin, Baypress, Bylotensin, Deiten, Nidrel, Nitrendipin, Nitrepin, (+/-)-BAY E 5009, (+/-)-Nitrendipine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
Nombre IUPAC 5-O-etil 3-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 360.36
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,1321 g/mol