Learn More
Nitrendipine, MedChemExpress
Código de producto. 16478296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478296 100 mg 100 miligramos
16474357 50 mg 50 miligramos
16451416 200 mg 200 miligramos
16442169 1 g 1 g
16402136 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16478296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0424
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Nitrendipine (BAY-E-5009), an analogue of Nifedipine (HY-B0284), is a dihydropyridine calcium channel blocker with vasodilator action. Nitrendipine has antihypertensive effect.
Nitrendipine (BAY-E-5009), an analogue of Nifedipine (HY-B0284), is a dihydropyridine calcium channel blocker with vasodilator action. Nitrendipine has antihypertensive effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Color Yellowish Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20N2O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAY-E-5009
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (138.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCC
Peso molecular (g/mol) 360.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.36
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation