accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNCH3OONH2Cl

CAS RN 3858-89-7

IUPAC Nombre: 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate hydrochloride
Sinónimos: chloroprocaine hcl
Peso molecular (g/mol): 307.22
Fórmula molecular: C13H20Cl2N2O2
InChi Key: SZKQYDBPUCZLRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados