Learn More
Clorhidrato de cloroprocaína, LoGiCal
Código de producto. 30460009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460009 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460009 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1994.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroprocaine Hydrochloride
CAS 3858-89-7
Nombres de analitos o componentes Chloroprocaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H19 Cl N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-2-chloro-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-2-chloro-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate hydrochloride, 2-Chloro-4-aminobenzoic acid diethylaminoethyl ester hydrochloride, 2-Chloroprocaine hydrochloride, Chloroprocaine hydrochloride, Chlorprocaine hydrochloride, Nesacaine, Nesacaine hydrochloride, Chloroprocaine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19ClN2O2.ClH/c1-3-16(4-2)7-8-18-13(17)11-6-5-10(15)9-12(11)14;/h5-6,9H,3-4,7-8,15H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1Cl
Nombre IUPAC 4-amino-2-clorobenzoato de 2-(dietilamino)etilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 307.22
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0902 g/mol