Learn More
Cloroprocaína Clorhidrato, TRC
Código de producto. 17992555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992555 25 mg 25 miligramos
17972205 100 mg 100 miligramos
17971785 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38026525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3858-89-7
Fórmula molecular C13 H19 Cl N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 307.22
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-2-chloro-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate hydrochloride, 2-Chloro-4-aminobenzoic acid diethylaminoethyl ester hydrochloride, 2-Chloroprocaine hydrochloride, Chloroprocaine hydrochloride, Chlorprocaine hydrochloride, Nesacaine, Nesacaine hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etil 4-amino-2-clorobenzoato; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroprocaine Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19ClN2O2.ClH/c1-3-16(4-2)7-8-18-13(17)11-6-5-10(15)9-12(11)14;/h5-6,9H,3-4,7-8,15H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0902