accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3(R)NHFFF

CAS RN 364782-34-3

IUPAC Nombre: [(1R)-1-(naphthalen-1-yl)ethyl]({3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl})amine hydrochloride
Sinónimos: sensipar cinacalcet hydrochloride cnc-hcl
Peso molecular (g/mol): 393.88
Fórmula molecular: C22H23ClF3N
InChi Key: QANQWUQOEJZMLL-PKLMIRHRSA-N
SMILES: Cl.C[C@@H](NCCCC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Tipo de producto 
  • (2)
  • (2)
Color 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)