Learn More
Cinacalcet hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16497926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497926 100 mg 100 miligramos
16484077 50 mg 50 miligramos
16448178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70037A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Cinacalcet hydrochloride (AMG-073 hydrochloride) is an orally active, allosteric agonist of Ca receptor (CaR), used for cardiovascular disease treatment.
Cinacalcet hydrochloride (AMG-073 hydrochloride) is an orally active, allosteric agonist of Ca receptor (CaR), used for cardiovascular disease treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinacalcet hydrochloride
Forma física Solid
CAS 364782-34-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23ClF3N
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AMG-073 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.95 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC(F)(C1=CC(CCCN[C@@H](C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C)=CC=C1)F.Cl
Peso molecular (g/mol) 393.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.87
Porcentaje de pureza 99.73%