Learn More
Clorhidrato de cinacalcet, LoGiCal
Código de producto. 30457712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457712 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457712 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3370.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinacalcet Hydrochloride
CAS 364782-34-3
Nombres de analitos o componentes Cinacalcet Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H22 F3 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo AMG 073 HCl, Cinacalcet hydrochloride, KRN 1493, Mimpara, N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, Regpara, Sensipar, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Nombre IUPAC N-[(1R)-1-naftalen-1-iletil]-3-[3-(trifluorometil)fenil]propan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 393.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393,1471 g/mol