Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de cinacalcet
Código de producto. 17291182 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17291182 5 g 5 g
17281182 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291182 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466010050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 364782-34-3 | C22H22F3N·HCl, C22H23ClF3N | 393.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364782-34-3
Fórmula molecular C22H22F3N·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de cinacalcet
Cantidad 5 g
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: ligeramente soluble. Otras solubilidades: soluble en metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 393,88