accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CNHOF

CAS RN 3575-80-2

IUPAC Nombre: 1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-methylpiperidin-1-ium chloride
Sinónimos: melperone
Peso molecular (g/mol): 299.81
Fórmula molecular: C16H23ClFNO
InChi Key: MQHYXXIJLKFQGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].CC1CC[NH+](CCCC(=O)C2=CC=C(F)C=C2)CC1
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados