Learn More
Melperona, Mikromol™
Descripción
Melperona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melperone |
| CAS | 3575-80-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Melperone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H22 F N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl)-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-(4-methylpiperidino)- (7CI,8CI), g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone, Buronil, FG 5111, Flubuperone, Melperone, Methylperone, g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22FNO/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13H,2-3,8-12H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)-4-(4-metilpiperidin-1-il)butan-1-ona |
| Mostrar más |