Learn More
Melperona 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30459639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459639 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459639 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0321.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Melperona 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melperone
CAS 3575-80-2
Nombres de analitos o componentes Melperone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H22 F N O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl)-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-(4-methylpiperidino)- (7 CI,8 CI), g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone, Buronil, FG 5111, Flubuperone, Melperone, Methylperone, g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H22FNO/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13 H,2-3,8-12H2,1H3
SMILES CC1CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-(4-metilpiperidin-1-il)butan-1-ona
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 263.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1685 g/mol