Learn More
Melperona, LoGiCal
Código de producto. 30459025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459025 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459025 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0321.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melperone
CAS 3575-80-2
Nombres de analitos o componentes Melperone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H22 F N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl)-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-(4-methylpiperidino)- (7CI,8CI), g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone, Buronil, FG 5111, Flubuperone, Melperone, Methylperone, g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22FNO/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13H,2-3,8-12H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC1CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-(4-metilpiperidin-1-il)butan-1-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 263.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1685 g/mol