accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPOOH3CSNOOClN

CAS RN 35575-96-3

IUPAC Nombre: dimethyl [({6-chloro-2-oxo-2H,3H-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-3-yl}methyl)sulfanyl]phosphonate
Sinónimos: azamethiphos ciba-geigy 18809 actogard C9H10ClN2O5PS Snip
Peso molecular (g/mol): 324.67
Fórmula molecular: C9H10ClN2O5PS
InChi Key: VNKBTWQZTQIWDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COP(=O)(OC)SCN1C(=O)OC2=CC(Cl)=CN=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados