Learn More
Azametifos 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312055 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312055 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010151ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azamethiphos
CAS 35575-96-3
Nombres de analitos o componentes Azamethiphos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 Cl N2 O5 P S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Oxazolo[4,5-b]pyridine, phosphorothioic acid deriv., Azametiphos, CGA 18809, Ciba-Geigy 18809, Salmosan, Snip
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)cnc12
Nombre IUPAC 6-cloro-3-(dimetoxifosforilsulfanilmetil)-[1,3]oxazolo[4,5-b]piridin-2-ona
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 324.68
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.9737 g/mol