Learn More
Azametifos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azamethiphos |
| CAS | 35575-96-3 |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N2 O5 P S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Oxazolo[4,5-b]pyridine, phosphorothioic acid deriv., Azamethiphos, Azametiphos, CGA 18809, Ciba-Geigy 18809, Salmosan, Snip |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | COP(=O)(OC)SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)cnc12 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-3-(dimetoxifosforilsulfanilmetil)-[1,3]oxazolo[4,5-b]piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 324.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.9737 |