Learn More
Azametifos, TRC
Código de producto. 30342475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30342475 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30342475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA8013001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Azamethiphos
CAS 35575-96-3
Fórmula molecular C9 H10 Cl N2 O5 P S
Cantidad 1 g
Sinónimo Oxazolo[4,5-b]pyridine, phosphorothioic acid deriv., Azamethiphos, Azametiphos, CGA 18809, Ciba-Geigy 18809, Salmosan, Snip
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)cnc12
Nombre IUPAC 6-cloro-3-(dimetoxifosforilsulfanilmetil)-[1,3]oxazolo[4,5-b]piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 324.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.9737
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.