Learn More
GB 31656.8-20 Mezcla de plaguicidas organofosforados 694 100-200 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azamethiphos∣Coumaphos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Fenthion∣Malathion∣Phoxim∣Propetamphos∣Trichlorphon |
| CAS | 35575-96-3, 56-72-4, 333-41-5, 62-73-7, 55-38-9, 121-75-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Azamethiphos∣Coumaphos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Fenthion∣Malathion∣Phoxim∣Propetamphos∣Trichlorphon |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Azamethiphos 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Propetamphos 100 μg/mL∣Trichlorphon 100 μg/mL∣Coumaphos 200 μg/mL∣Fenthion 200 μg/mL∣Phoxim 200 μg/mL |