accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3CH3S(R)(R)NHO(R)NH2HOON(S)OO

CAS RN 34642-77-8

IUPAC Nombre: sodium (2S,5R,6R)-6-[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Sinónimos: amoxicillin sodium ibiamox amoxicillin natrium
Peso molecular (g/mol): 387.39
Fórmula molecular: C16H18N3NaO5S
InChi Key: BYHDFCISJXIVBV-YWUHCJSESA-M
SMILES: [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)C3=CC=C(O)C=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (6)
  • (3)
Industry Type 
  • (4)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (4)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)