Learn More
Amoxicillin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16448498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448498 10 g 10 g
16442189 1 g 1 g
16430948 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16448498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0467
MedChemExpress Amoxicillin (Amoxycillin) sodium is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin sodium inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Amoxicillin (Amoxycillin) sodium is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin sodium inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin sodium
Forma física Powder
CAS 34642-77-8
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N3NaO5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Amoxycillin sodium
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (258.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (25.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 387.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.39
Porcentaje de pureza 98.0%