Learn More
Amoxicilina sódica (Amox), TRC
Código de producto. 30134990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134990 50 mg 50 miligramos
30009997 100 mg 100 miligramos
17974545 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63454850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34642-77-8
Fórmula molecular C16 H18 N3 O5 S . Na
Peso molecular (g/mol) 387.39
Sinónimo Amoxicillin sodium, Sodium (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, BRL-2333, Amoxicillin sodium
Nombre IUPAC sodio; (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin sodium
Nombres de analitos o componentes Amoxicillin sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O5S.Na/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.0865