Learn More
Amoxicillin sodium salt, 87% min.
Código de producto. 17878246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
17878246 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17878246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66675.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34642-77-8 | C16H18N3NaO5S | 387.386 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34642-77-8
Fórmula molecular C16H18N3NaO5S
Peso molecular (g/mol) 387.386
Número MDL MFCD08063910
Clave InChI BYHDFCISJXIVBV-ZONSQSGVSA-M
PubChem CID 131632470
Nombre IUPAC sodium;(2S,5R,6S)-6-[[2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)[O-])C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin sodium salt
Tipo Amoxicillin Sodium Salt
Forma física Powder
Punto de fusión 130°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Punto de ebullición 743°C
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.39
Porcentaje de pureza ≥89%