Learn More
Amoxicilina Dímero Sódico (>90%) (Mezcla de Diastereomeros), TRC
Código de producto. 30137257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137257 5 mg 5 miligramos
30007443 1 mg 1 miligramo
30011634 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6345105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34642-77-8
Fórmula molecular C32H38N6O10S2 (x Na)
Peso molecular (g/mol) 387.4
Sinónimo (2R)-(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycyl-(2S)-2-[(2R,4S)-4-carboxy-5,5-dimethyl-2-thiazolidinyl]glycyl-N-[(2S,5R,6R)-2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl]-2-(4-hydroxyphenyl)glycinamide Sodium Salt, [2(2R-trans),3[2S-(2α,5α,6β)]]-D-2-(4-hydroxyphenyl)glycyl-L-2-(4-carboxy-5,5-dimethyl-2-thiazolidinyl)glycyl-N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-D-2-(4-hydroxyphenyl)glycinamide Sodium Salt, Amoxicillin USP Related Compound J Sodium Salt
Nombre IUPAC (2R)-(2R)-2-(4-Hidroxifenil)gliquil-(2S)-2-[(2R,4S)-4-carboxi-5,5-dimetil-2-tiazolidinil]glicil-N-[(2S,5R,6R)-2-carboxi-3,3-dimetil-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]hept-6-il]-2-(4-hidroxifenil)glicinamida Sal sódica; [2(2R-trans),3[2S-(2,5,6α αβ)]]-D-2-(4-hidroxifenil)glicil-L-2-(4-carboxi-5,5-dimetil-2-tiazolidinilo)glicil-N-(2-carboxi-3,3-dimetil-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]hept-6-il)-D-2-(4-hidroxifenil)glicinamida Sal sódica; Compuesto relacionado con amoxicilina USP J Sal sódica
SMILES O=C(NC(C(N[C@H](C1=CC=C(O)C=C1)C(N[C@]([C@@]2(N[C@@H](C(O[Na])=O)C(C)(C)S2)[H])([H])C(O[Na])=O)=O)=O)[C@]3([H])N[C@@H](C(O[Na])=O)C(C)(C)S3)C(N)C4=CC=C(O)C=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin Dimer Sodium Salt
Nombres de analitos o componentes Amoxicillin Dimer Sodium Salt
Condiciones de envío Blue Ice
Fórmula InChI InChI=1S/C32H38N6O10S2/c1-31(2)21(29(45)46)37-26(49-31)19(35-23(41)17(33)13-5-9-15(39)10-6-13)25(43)34-18(14-7-11-16(40)12-8-14)24(42)36-20-27(44)38-22(30(47)48)32(3,4)50-28(20)38/h5-12,17-22,26,28,37,39-40H,33H2,1-4H3,(H,34,43)(H,35,41)(H,36,42)(H,45,46)(H,47,48)/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,26-,28-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.0865