accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NOOCH3H3CNOO

CAS RN 33820-53-0

IUPAC Nombre: 2,6-dinitro-4-(propan-2-yl)-N,N-dipropylaniline
Sinónimos: isopropalin
Peso molecular (g/mol): 309.37
Fórmula molecular: C15H23N3O4
InChi Key: NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(C)C)[N+]([O-])=O
Concentración 
  • (4)
Elemento 
  • (2)
  • (2)
Grado 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados