Learn More
Solución de nitrato de lantano, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12980444 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12980444 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12980444 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 110 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase Frasco
CAS 33820-53-0
Nombres de analitos o componentes Lanthanum chloride solution.
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1114001
Fórmula molecular C15H23N3O4
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
Elemento Lanthanum Chloride
Nombre IUPAC 2,6-dinitro-4-propan-2-il-N,N-dipropilanilina
Peso molecular (g/mol) 309.366
PubChem CID 36606
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:82189
Grado Eu. Ph.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum nitrate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1048001
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: anthanum nitrate, hexahydrate