Learn More
Solución de perclorato de plomo, Farmacopea Europea, 0,1 M, Fisher Chemical™
Código de producto. 12933254 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12933254 1000 mL Frasco 1000 ml
1 options
Código de producto. 12933254 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 311 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
CAS 33820-53-0
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular C15H23N3O4
Sinónimo isopropalin, isopropaline, paarlan, 4-isopropyl-2,6-dinitro-n,n-dipropylaniline, caswell no. 506a, isopropaline iso-french, unii-52gzd1i41n, benzenamine, 4-1-methylethyl-2,6-dinitro-n,n-dipropyl, cumidine, 2,6-dinitro-n,n-dipropyl, isopropalin ansi:bsi:iso
Clave InChI NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,6-dinitro-4-propan-2-il-N,N-dipropilanilina
Peso molecular (g/mol) 309.366
PubChem CID 36606
ChEBI CHEBI:82189
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.100M
Envase Frasco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead perchlorate 0.1M Volumetric Solution (RP 311)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .