Learn More
Solución de cloruro de lantano, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12960574 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12960574 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12960574
Proveedor: Fisher Chemical RP 238 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase Frasco
CAS 33820-53-0
Nombres de analitos o componentes Lanthanum chloride solution.
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1114001
Fórmula molecular C15H23N3O4
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
Elemento Lanthanum Chloride
Nombre IUPAC 2,6-dinitro-4-propan-2-il-N,N-dipropilanilina
Peso molecular (g/mol) 309.366
PubChem CID 36606
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:82189
Grado Farmacopea Europea farmacopea
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Lanthanum chloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1114001 (RP 238)