accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNCH3H3CNCH3CH3(E/Z)(E/Z)

CAS RN 33089-61-1

IUPAC Nombre: N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-{[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl}-N-methylmethanimidamide
Sinónimos: bipin 阿米曲士 triazid amitraz estrella mitaban fumilat A mitac mitaban (product) amitraz (substance) amitraz
Peso molecular (g/mol): 293.41
Fórmula molecular: C19H23N3
InChi Key: QXAITBQSYVNQDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C=NC1=CC=C(C)C=C1C)C=NC1=CC=C(C)C=C1C
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
  • (4)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)