Learn More
Amitraz, MedChemExpress
Código de producto. 16468616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1111
MedChemExpress Amitraz is a non-systemic acaricide and insecticide, with alpha-adrenergic agonist activity, interaction with octopamine receptors of the central nervous system and inhibition of monoamine oxidases and prostaglandin synthesis.
Amitraz is a non-systemic acaricide and insecticide, with alpha-adrenergic agonist activity, interaction with octopamine receptors of the central nervous system and inhibition of monoamine oxidases and prostaglandin synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amitraz
Forma física Solid
CAS 33089-61-1
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BTS-27419
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (340.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN(/C=N/C1=CC=C(C)C=C1C)/C=N/C2=CC=C(C)C=C2C
Peso molecular (g/mol) 293.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.41
Porcentaje de pureza 95.0%