Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amitraz |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 33089-61-1 |
| Color | Blanco-amarillento |
| Punto de fusión | 86°C to 88°C |
| Sinónimo | N′-(2,4-Dimethylphenyl)-N-{[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl}-N-methylmethanimidamide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 293.4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |