Learn More
Amitraz, TRC
Código de producto. 30136507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136507 5 g 5 g
30136279 1 g 1 g
30040814 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6333205G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33089-61-1
Fórmula molecular C19 H23 N3
Peso molecular (g/mol) 293.41
Sinónimo Formamidine, N-methyl-N'-2,4-xylyl-N-(N-2,4-xylylformimidoyl)- (8CI), N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-[[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl]-N-methylmethanimidamide, 1,5-Di(2,4-dimethylphenyl)-3-methyl-1,3,5-triazapenta-1,4-diene, Acarac, Amigard, Amitraz, ApiVar, Apivar ND, Azaform, BAAM, BAAM (pesticide), BTS 27419, Bovitraz, ENT 27967, Edrizar, Ektodex, Fumilat A, Mitaban, Mitac, NSC 324552, N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl-N-methylimidoformamide, Ovasyn, Parsec, Preventic, TCL, Taktic, Triatox, Triazid, U 36059, Varamit
Nombre IUPAC N'-(2,4-dimetilfenil)-N-[(2,4-dimetilfenil)iminometil]-N-metilmetanimidamida
SMILES CN(C=Nc1ccc(C)cc1C)C=Nc2ccc(C)cc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amitraz
Nombres de analitos o componentes Amitraz
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3/c1-14-6-8-18(16(3)10-14)20-12-22(5)13-21-19-9-7-15(2)11-17(19)4/h6-13H,1-5H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1892
Porcentaje de pureza >95%