accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOH3CHO

CAS RN 30652-11-0

IUPAC Nombre: 3-hydroxy-1,2-dimethyl-1,4-dihydropyridin-4-one
Sinónimos: ferriprox dmohpo deferiprone (product) chiesi brand of deferiprone deferiprone L1 oral chelate Hdpp l1 oral chelate CP20 (chelating agent) hdmpp cpd
Peso molecular (g/mol): 139.15
Fórmula molecular: C7H9NO2
InChi Key: TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C=CC(=O)C(O)=C1C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
Forma física 
  • (3)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados