Learn More
Deferiprona, Mikromol
Código de producto. 30459326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30459326 250 mg
1 options
Código de producto. 30459326 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0975.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Deferiprona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deferiprone
CAS 30652-11-0
Nombres de analitos o componentes Deferiprone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridinone, 4(1H)-Pyridone, 3-hydroxy-1,2-dimethyl- (8CI), 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4(1H)-pyridinone, 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone, 1,2-Dimethyl-3-hydroxypyridin-4-one, 1,2-Dimethyl-3-hydroxypyridine-4-one, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4-pyridinone, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4-pyridone, APO 66, CGP 37391, CP 20, CP 20 (chelating agent), DN 18001AF, Deferione, Deferiprone, Ferinil, Ferriprox, L 1, L 1 (chelating agent), PL 1
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C=CC(=O)C(=C1C)O
Nombre IUPAC 3-hidroxi-1,2-dimetilpiridin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 139.15
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0633 g/mol