Learn More
Deferiprona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deferiprone |
| CAS | 30652-11-0 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridinone, 4(1H)-Pyridone, 3-hydroxy-1,2-dimethyl- (8CI), 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4(1H)-pyridinone, 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone, 1,2-Dimethyl-3-hydroxypyridin-4-one, 1,2-Dimethyl-3-hydroxypyridine-4-one, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4-pyridinone, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4-pyridone, APO 66, CGP 37391, CP 20, CP 20 (chelating agent), DN 18001AF, Deferione, Deferiprone, Ferinil, Ferriprox, L 1, L 1 (chelating agent), PL 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3 |
| SMILES | CN1C=CC(=O)C(=C1C)O |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-1,2-dimetilpiridin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 139.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0633 |