Learn More
Deferiprone, MedChemExpress
Código de producto. 16401008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16401008 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16401008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0568
MedChemExpress Deferiprone is the only orally active iron-chelating drug to be used therapeutically in conditions of transfusional iron overload.
Deferiprone is the only orally active iron-chelating drug to be used therapeutically in conditions of transfusional iron overload.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deferiprone
Forma física Solid
CAS 30652-11-0
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H9NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 7.14 mg/mL (51.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (23.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C)N(C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 139.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.15
Porcentaje de pureza 97.0%