Learn More
1,2-Dimetil-3-hidroxi-4-piridona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723024 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723024 5 g Frasco de vidrio 5 g
10702491 10 g Frasco de vidrio 10 g
10197503 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10723024 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278740050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30652-11-0 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30652-11-0
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.15
Número MDL MFCD00134497
Clave InChI TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo deferiprone, ferriprox, 3-hydroxy-1,2-dimethyl-4 1h-pyridone, 3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4 1h-one, 1,2-dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone, 1,2-dimethyl-3-hydroxypyrid-4-one, 1,2-dimethyl-3-hydroxypyridine-4-one, cp20 chelating agent, unii-2bty8kh53l, ferriprox tn
PubChem CID 2972
ChEBI CHEBI:68554
Nombre IUPAC 3-hidroxi-1,2-dimetilpiridin-4-ona
SMILES CC1=C(C(=O)C=CN1C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 271°C to 273°C
Color Blanco
pH 6 to 8 (1% soln.)
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2862
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.