accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2SOO

CAS RN 300-84-5

IUPAC Nombre: 2-aminoethane-1-sulfinate
Sinónimos: 2-aminoethanesulfinate
Peso molecular (g/mol): 108.14
Fórmula molecular: C2H6NO2S
InChi Key: VVIUBCNYACGLLV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: NCCS([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados