Learn More
Hipotaurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hypotaurine |
| CAS | 300-84-5 |
| Fórmula molecular | C2H7NO2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Aminoethylsulfinic Acid, 2-Aminoethanesulfinic Acid2-Aminoethylsulfinic AcidCystaminesulfinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7NO2S/c3-1-2-6(4)5/h1-3H2,(H,4,5) |
| SMILES | NCCS(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-aminoetanosulfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 109.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0197 |