Learn More
Hypotaurine, MedChemExpress
Código de producto. 16429726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16429726 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16429726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100803
MedChemExpress Hypotaurine (2-aminoethanesulfinic acid), an intermediate in taurine biosynthesis from cysteine in astrocytes, is an endogenous inhibitory amino acid of the glycine receptor. Antioxidant.
Hypotaurine (2-aminoethanesulfinic acid), an intermediate in taurine biosynthesis from cysteine in astrocytes, is an endogenous inhibitory amino acid of the glycine receptor. Antioxidant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypotaurine
Forma física Powder
CAS 300-84-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C2H7NO2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo 2-Aminoethanesulfinic acid
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (1145.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCS(O)=O
Peso molecular (g/mol) 109.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.15
Porcentaje de pureza 98.36%