Learn More
Tocris Bioscience™ Hypotaurine
Descripción
Endogenous inhibitory amino acid.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hypotaurine |
| CAS | 300-84-5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C2H7NO2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.14 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 109.143 |