Learn More
Hipotaurina, TRC
Código de producto. 30398064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30398064 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30398064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99849050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypotaurine
CAS 300-84-5
Fórmula molecular C2H7NO2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Aminoethylsulfinic Acid, 2-Aminoethanesulfinic Acid2-Aminoethylsulfinic AcidCystaminesulfinic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7NO2S/c3-1-2-6(4)5/h1-3H2,(H,4,5)
SMILES NCCS(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoetanosulfínico
Peso molecular (g/mol) 109.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0197