accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHOHOH3C

CAS RN 2444-46-4

IUPAC Nombre: N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]nonanamide
Sinónimos: nonivamide hydroxymethoxybenzyl pelargonamide pseudocapsaicin vanillyl-N-nonylamide N-vanillylpelargonamide pelargonyl vanillylamide N-nonanoyl vanillylamide
Peso molecular (g/mol): 293.41
Fórmula molecular: C17H27NO3
InChi Key: RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCC(=O)NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)