Learn More
Nonivamide, MedChemExpress
Código de producto. 16437376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437376 100 mg 100 miligramos
16421886 500 mg 500 miligramos
16409877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16437376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17568
MedChemExpress Nonivamide is a agonist, which exhibits 4d-EC50 value of 5.1 mg/L in static toxicity tests.
Nonivamide is a agonist, which exhibits 4d-EC50 value of 5.1 mg/L in static toxicity tests.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonivamide
CAS 2444-46-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H27NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pelargonic acid vanillylamide Nonanoic acid vanillylamide Pseudocapsaicin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (340.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCC(NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 293.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.4
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation