Learn More
Nonivamida, Mikromol
Código de producto. 30460400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30460400 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30460400 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1033.00
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nonivamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonivamide
CAS 2444-46-4
Nombres de analitos o componentes Nonivamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H27 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Nonivamide, Pseudocapsaicin, PAVA, Pelargonic acid vallinylamide, Vanillyl N-nonylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]nonanamida
Peso molecular (g/mol) 293.4
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1991 g/mol